Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCE324SU-CEU
Artikelnummer. 16233272
  • 10345.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Windschutz U: Manuelles Glas
TFT-Farb-Touchscreen
Analysenwaage mit manuellem Windschutz
Elektronische Analysenwaage
Analytisch
100/240 V (± 10 %)
D-Sub-Stecker, 9-polig
320 g
0,1 mg
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
1 s
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A