Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE124SU-CEU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
Windschutz U: Manuelles Glas | |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Analysenwaage mit manuellem Windschutz | |
Elektronische Analysenwaage | |
Analytisch | |
100/240 V (± 10 %) |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
120 g | |
0,1 mg | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
1 s | |
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |