Learn More
Gibco™ CTS™ Neurobasal™-A Medium
CTS™ Neurobasal™-A Medium
Marke: Gibco™ A1371001
136.59 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
CTS™ (Cell Therapy Systems) Neurobasal™ A Medium ist ein serumfreies Basismedium für die langfristige Lebensfähigkeit von postnatalen und adulten Hippocampuszellen und anderen Neuronen des ZNS. Bei Verwendung mit B-27™ Supplement können mit Neurobasal™ A Medium CTS™ Medien humane Glioblastomzellen, Neuronen, neuronale Stammzellen und nicht aus dem ZNS stammende Stammzelllinien mit guter Lebensfähigkeit und Überlebensfähigkeit kultiviert werden. Neurobasal™ A Medium CTS™ Medien enthalten nach Zugabe von B-27™ Supplement Antioxidantien zur Reduzierung reaktiver Sauerstoffschäden und weder Glutaminsäure noch Asparaginsäure, was die Untersuchung von exzitatorischen Neurotransmittern ermöglicht.Medienzubereitung
Vor der Verwendung mit Glioblastomzellen oder neuronalen Stammzellen müssen Cell Therapy Systems Neurobasal™ A Medium CTS™ Medien mit L-Glutamin oder GlutaMAX™-I CTS™ Supplement ergänzt werden. Außerdem muss entweder eine serumfreie Ergänzung oder ein Serum hinzugefügt werden. Unsere empfohlene Ergänzung für humane Zellen ist B-27™ Supplement (Kat.- Nr. 17504)
Vereinfachen Sie Ihren Übergang in die klinische Forschung
Die Marke Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) bietet ein breitgefächertes Produktsortiment für den Einsatz bei Zelltherapieanwendungen wie Medien, Reagenzien, Wachstumsfaktoren, Enzyme, Reagenzien für die Selektion und Expansion von Zellen und Geräte an. Merkmale der Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) Produkte:
Für Forschungszwecke oder die nicht kommerzielle Herstellung von zellbasierten Produkten für die klinische Forschung.
ACHTUNG: Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
serumfrei | |
Basalmedium | |
Steril gefiltert | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
Umgebungstemperatur |
Nervenzellen | |
Flüssig | |
serumfrei | |
Flasche | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.