Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Marke: Gibco™ 12618013
849.79 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21952" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIBCO™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium, als vollständiges Medium formuliert, ermöglicht das Wachstum und die Expansion humaner embryonaler Stammzellen (hESC) und humaninduzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC) in einem Zellkulturmedium, das nur humane oder rekombinante humane Proteine enthält, um den Übergang der hESC- und hiPSC-Forschung vom Labor in die Klinik zu erleichtern.
Die CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Eignungsprüfung von Reagenzien während des Übertragungsprozesses von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
Das CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium enthält keine bovinen oder andere nicht-menschliche, tierische Bestandteile. Neben der Expansion und Erhaltung pluripotenter Stammzellkulturen kann CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium für hESC⁄hiPSC-Kryokonservierungs-, Ableitungs- und Differenzierungsstudien verwendet werden.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit entsprechender Dokumentation geliefert, z. B. Analysenzertifikaten, Herkunftszeugnissen und der Zugänglichkeit zu Vollmachten für unsere Arzneimittelstammdateien – je nach Bedarf.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen | |
Serumfrei | |
Stammzellmedien | |
Steril gefiltert | |
Zelltherapie, klinische Forschung, translationale Forschung | |
500 mL |
Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Flasche | |
cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR Part 820 und ISO 13485 | |
Trockeneis |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur