Learn More
Gibco™ CTS™ Essential 6 Medium
CTS-Essential 6 Medium ist ein nach cGMP hergestelltes xenofreies, Feeder-freies Medium und unterstützt die Reprogrammierung von somatischen Zellen und die spontane oder gerichtete Differenzierung von pluripotenten Human-Stammzellen (PSC).
Marke: Gibco™ A4238501
473.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21952" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nach cGMP hergestelltes, xeno- und nährbodenfreies Medium, das die Neuprogrammierung von somatischen Zellen und die spontane oder gerichtete Differenzierung von pluripotenten Human-Stammzellen (PSC) unterstützt
- Die Formulierung basiert auf einem Medium, das ursprünglich im Labor von James Thomson entwickelt wurde
- Mit nur sechs wesentlichen Komponenten trägt CTS™ Essential 6 Medium zur Minimierung der Variabilität bei
- Verwenden Sie CTS™ Essential 8 Medium, um den PSC-Arbeitsablauf mit einem geeigneten Kulturmedium für das Wachstum und die Expansion von PSCs abzuschließen
- Bietet ein flexibles Format für verschiedene Anwendungen
- Erleichtert die Zulassungseinreichung durch cGMP-Herstellung und die Verfügbarkeit von Dokumentation
- Vereinfacht den Übergang vom Labortisch zur Klinik durch den direkten Ersatz von RUO Essential 6 Medium
Verfügt über ein flexibles Format
CTS™ Essential 6 Medium enthält weder bFGF noch TGFβ und kann daher die Bildung von embryoiden Körpern unterstützen. Dieses Medium kann die gezielte Differenzierung verschiedener Zelltypen und die somatische Zellreprogrammierung mit einer Vielzahl von Methoden unterstützen.
Erleichtert die Einreichung von Zulassungsanträgen
CTS™ Essential 6 Medium wird in einer Einrichtung hergestelt, die Methoden und Kontrollen entsprechend cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820 verwendet. Unser FDA-zugelassener Produktionsstandort ist ISO 13485-zertifiziert. Vollständig dokumentierte Rückverfolgbarkeit und bequemer Zugriff auf unseren Drug Master File (DMF) sind für das CTS™ Essential 6 Medium verfügbar.
Vereinfacht den Übergang vom Labortisch zur Klinik
CTS™ Essential 6 Medium enthält die gleichen sechs wesentlichen Komponenten wie RUO Essential 6 Medium. Durch den cGMP-Herstellungsprozess trägt diese vollständig definierte Formulierung zur Minimierung der Variabilität bei. Wie das RUO Essential 6 Medium enthält CTS™ Essential 6 Medium weder bFGF noch TGFb, was die Differenzierung hemmen und die Effizienz der Reprogrammierung negativ beeinflussen würde. Mit seinen zusätzlichen Sicherheitstests, einschließlich Fremdstoffkontrollen, ermöglicht CTS™ Essential 6 Medium einen reibungslosen Übergang vom RUO Essential 6 Medium.
Die Vermarktung erfolgt in Partnerschaft mit Cellular Dynamics International
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen |
|
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Pluripotente Stammzellen (PSC) | |
500 mL |
Xeno-Free | |
Stammzellmedien | |
Flasche | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Umgebungstemperatur |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.