missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTR2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP1-05199AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CTR2 Polyclonal specifically detects CTR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
CTR2 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
Copper transporter 2, COPT2SLC13A2, CTR2Solute carrier family 31 member 2, hCTR2probable low affinity copper uptake protein 2, solute carrier family 31 (copper transporters), member 2 | |
Rabbit | |
0.1 mL | |
1318 | |
Store at 4°C in the dark. |
Western Blot | |
Alexa Fluor 350 | |
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
SLC31A2 | |
Synthetic peptide made to an internal portion of human CTR2 (within residues 50-100). [Swiss-ProtNo. O15432] | |
Primary | |
Human, Mouse | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CTR2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™ > CTR2 Antibody; Alexa Fluor™ 350; 0.1 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur