Learn More
Thermo Scientific™ CTP Solution, Tris buffered
Thermo Scientific™ CTP, Tris-gepuffert, ist ein höchst stabiles Nukleotid mit ≥99 % Reinheit, das in zahlreichen molekularbiologischen Anwendungen verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ R1451
Beschreibung
Das Tris-gepufferte Thermo Scientific™ CTP (Cytidin 5'-Triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, das als 100 mM wässrige Lösung mit der TRIS-Base auf einen Wert von 7,3 bis 7,5 pH titriert wird. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 %, ist frei von Nukleaseaktivitäten und für In-vitro-Transkription funktionell getestet.
Überblick- Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
- Frei von Spuren kontaminierender Nukleotide, Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivitäten
- Höhere In-vitro-Transkriptionsausbeute mit Tris-gepufferten NTPs im Vergleich zu NTPs titriert mit NaOH.
- Hohe Stabilität – drei Jahre lang bei -20 °C und nach mehreren Gefrier-Auftau-Zyklen stabil
- In-vitro-Transkription
- RNA-Amplifikation
- siRNA-Synthese
- aRNA-Synthese
Spezifikation
100 mM CTP, Tris buffered (0.25 mL) Store at –15 to –25°C. |
|
100 mmol | |
0,25 ml | |
Flüssig |
Trockeneis | |
Unmarkiert | |
in vitro Transcription, RNA Amplification |