Learn More
CSTF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CSTF1
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814754
Unterlagen ansehen
Proteintech
15537-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16804754
Unterlagen ansehen
Proteintech
15537-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes one of three subunits which combine to form cleavage stimulation factor (CSTF). CSTF is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. Similar to mammalian G protein beta subunits, this protein contains transducin-like repeats. Several transcript variants with different 5′ UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
CSTF1
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q05048
CSTF1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
1477
CSTF1 Fusion Protein Ag7874
Primary
-20°C
CSTF1