Learn More
Thermo Scientific™ Human CSNK1G2 (CK1 gamma 2), His Tag Recombinant Protein
Human CSNK1G2 (CK1 gamma 2), His Tag Recombinant Protein
850.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001310 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 52.5 kDa |
Gen-Alias | CSNK1G2 (CK1 γ 2) |
Kinase-Familie | CK1 Kinase Family |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10475022
|
Thermo Scientific™
PV3990 |
1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11583447
|
Thermo Scientific™
PV3499 |
10 μg |
850.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- A serine/threonine kinase implicated in a wide range of cellular functions including vesicular trafficking, DNA damage repair, cell cycle progression, and cytokinesis
Spezifikation
NP_001310 | |
52.5 kDa | |
CK1 Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.04% Triton X-100, 4 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
CSNK1G2 (CK1 γ 2) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |