Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett
64.82 CHF - 210.05 CHF
Spezifikation
CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
---|---|
Schmelzpunkt | 173°C |
Summenformel | C25H30ClN3 |
Merck Index | 15,443 |
Synonym | crystal violet, gentian violet, basic violet 3, methylrosaniline chloride, aniline violet, hexamethyl violet, gentiaverm, hexamethylpararosaniline chloride, pyoktanin, adergon |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11976931
|
Thermo Scientific Chemicals
447570500 |
50 g | Glasflasche |
64.82 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11986931
|
Thermo Scientific Chemicals
447572500 |
250 g | Glasflasche |
210.05 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
IndikatorSpezifikation
548-62-9, 90-94-8 | |
C25H30ClN3 | |
crystal violet, gentian violet, basic violet 3, methylrosaniline chloride, aniline violet, hexamethyl violet, gentiaverm, hexamethylpararosaniline chloride, pyoktanin, adergon | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
[4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid | |
11057 | |
407.99 |
173°C | |
15,443 | |
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform,1g/10 mL alcohol,1g/15 mL glycerin,practically insoluble in ether | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] | |
407.99 | |
CHEBI:41688 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 208-953-6
- Crystal Violet
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Basic Violet 3