Learn More
Kryoskop-Standard 530 (-0.512 °C) (530 m°H), Reagecon
BIOPHARMA
Wird zur Kalibrierung, Steuerung, Verifizierung oder Validierung von Kryoskopen verwendet.
Brand:  Reagecon MTR03025
Product Code. 11593112
  • 21.85 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Kryoscop-Referenzstandard, Kryoscop-Referenzmaterial
  • Wird zur Kalibrierung, Steuerung, Verifizierung oder Validierung von Kryoskopen verwendet.
  • Hergestellt für die Verwendung mit allen Kryoskopen, die den internationalen Referenzstandards ISO5764/IDF108 für die Bestimmung des Gefrierpunkts in Milch entsprechen.
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis zubereitet.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die von den Reagecon-Ingenieuren mit rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB Ref:265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die zertifizierten Werte jedes Standards werden mit einem leistungsstarken Kryoskop verifiziert, das mit NIST-rückführbaren, ISO-Guide 34-zertifizierten Standards kalibriert ist.
Specifications
Specifications
HDPE-Flasche mit Klappdeckel
530 (−0.512 °C) (530m°H)
Kryoskope
Flüssig
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers