Learn More
Brand™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Innengewinde
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Innengewinde besitzen einen großen mattierten Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Bestimmung der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
411.00 CHF - 432.41 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
---|---|
Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285, IVD-Direktive 98/79 CE |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 2,0 mL |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10135500
|
Brand™
114841 |
49 mm | Freistehender U-Boden |
411.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10410951
|
Brand™
114842 |
48 mm | U-Boden |
432.41 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Graduiert
- Außendurchmesser: 12.5 mm
- U-Boden
- Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
- Temperaturstabil bis -196 °C.
- γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
Spezifikation
12,5 mm | |
DIN EN 285, IVD-Direktive 98/79 CE | |
2,0 mL | |
1.8 ml | |
Steril | |
Schraubverschluss |
Röhrchen für Kryolagerung | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |