Learn More
BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschuss
Kryoröhrchen mit Schraubverschluss für die Lagerung von biologischem Material in der Gasphase von flüssigem Stickstoff.
Marke:  BRAND™ 114844
604.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084090
  • 636.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Lagerung von biologischem Material wie Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen usw. in der Gasphase von Flüssigstickstoff
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • Graduiert
  • Großer mattierter Beschriftungsbereich und farbige Verschlusseinsätze für einfache Identifikation der Proben
  • Temperaturstabilität bis -196 °C
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE
  • RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12,5 mm
γ-steril
4 mL
intern
Steril
24 cm
Röhrchen für Kryolagerung
Autoklavierbar
Flach, selbststehend
41 cm
Polypropylen
Schraubverschluss