Learn More
Cole Parmer Kryo-Etiketten
Cole Parmer Kryo-Etiketten sind für die Verwendung mit Laserdruckern vorgesehen. Die hitzebeständigen, flachen Blätter klemmen nicht in Laserdruckern.
Marke:  Cole Parmer 62206-70
126.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12867690
  • 137.00 CHF / 1700 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cole Parmer Kryo-Etiketten sind für die Verwendung mit Laserdruckern vorgesehen. Die hitzebeständigen, flachen Blätter klemmen nicht in Laserdruckern.
Spezifikation
Spezifikation
Niedrige Temperatur
1-9/32 x 1/2 in.
0,5 in.
Laserdrucker
-190 °C° bis +150 °C°