Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
60.00 CHF - 75.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Punktetikett-Laserbogen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) 0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17827191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010200
Blau 12,7 mm
60.00 CHF
20 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17847191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010202
Grün 9,55 mm
60.00 CHF
20 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17857191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010203
Orange 9,55 mm
60.00 CHF
20 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17867191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010204
Violett 9,55 mm
60.00 CHF
20 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17877191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010205
Rot 9,55 mm
60.00 CHF
20 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17887191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010206
Gelb 9,55 mm
60.00 CHF
20 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17897191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010207
Divers 9,55 mm
75.00 CHF
25 Bögen
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Spezifikation
Spezifikation
Punktetikett-Laserbogen
Unsteril
0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen