Learn More
Thermo Scientific™ Kälteschutzhandschuhe - mittlere Armlänge
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
XL
Beschreibung
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
- Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
- In verschiedenen Größen erhältlich
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
Farbe | Blau |
Hand | Spezifisch |
Größe | Mittel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung |
Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
Länge (metrisch) | 35,6 cm |