Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Elbow Length
Artikelnummer. 15499509
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
  • Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
  • Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,7 cm