Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Elbow Length
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Beschreibung
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
- Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
- In verschiedenen Größen erhältlich
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Beschreibung | Ellenbogenlänge |
Farbe | Blau |
Hand | Spezifisch |
Größe | Mittel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung |
Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
Länge (metrisch) | 45,7 cm |