Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Wrist-Length Cryogenic Gloves
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marke: Tempshield™ WRSWP
325.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Beschreibung
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
- Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
- Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
- Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
EN 420, EN 511 | |
Blau | |
Wasserfeste Kryo-Handschuhe | |
Ja | |
Cryo-Gloves™ | |
-196 °C | |
28 bis 33 cm |
Länge bis Handgelenk | |
Spezifisch | |
S | |
Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern | |
-320 °F | |
11 bis 13 in. |