Learn More
Thermo Scientific™ Kryo-Handschuhe – Länge bis mittlerer Unterarm
Click to view available options
Groß
Beschreibung
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung arbeiten.
- Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
Produkttyp | Kryo-Handschuhe |
Größe | Groß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung |
Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
Länge (metrisch) | 35,56 cm |