Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Gray
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
56.00 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17702058
|
Notrax
406S0023GY |
91 cm | 60 cm |
56.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17722058
|
Notrax
406S0035GY |
150 cm | 91 cm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17742048
|
Notrax
406C0024GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17762048
|
Notrax
406C0036GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17782048
|
Notrax
406C0048GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl supported by independent laboratory testing
- Side-to-side wide ribs provide traction and easy to sweep clean
- Available with yellow borders along sides to comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Grau | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |