missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Black/Yellow
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marke: Notrax 406S0035BY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnlicher Arbeitskomfort durch eine 127 mm dicke, speziell formulierte Zusammensetzung
- Die Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl, was durch unabhängige Labortests unterstützt wird
- Die breiten, von Seite zu Seite verlaufenden Rippen sorgen für Traktion und eine einfache Reinigung
- Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
- Alle 4 Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Schwarz/Gelb | |
150 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
59 in. | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
91 cm |