Learn More
Cytiva Quervernetzte Dextan-Matrix Cytodex 3
Marke: Cytiva 17-0485-03
4489.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21941" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytodex 3, gebildet durch chemische Kopplung einer dünnen Schicht denaturierten Kollagens an die quervernetzte Dextran-Matrix, ist der bevorzugte Mikroträger für Zellen, die möglicherweise in vitro schwer zu kultivieren sind. Die Mikroträgerkultur ist ein Verfahren, das die praktische Kultur von verankerungsabhängigen Zellen mit hohem Ertrag ermöglicht. Cytodex wurde speziell für die Kultur einer breiten Palette von tierischen Zellen in Kulturvolumina, deren Größe von wenigen Millilitern bis zu mehr als 6000 Litern reicht, entwickelt. Die Verwendung von Cytodex in einfachen Suspensions-Kultursystemen liefert Erträge von mehreren Millionen Zellen pro Milliliter. Durch Substitution einer quervernetzten Dextran-Matrix durch positiv geladene DEAE-Gruppen, die in der Matrix verteilt sind, entsteht ein Allzweck-Mikroträger.- Entwickelt für die Kultur von Primärzellen oder Zellen mit epitheloider Morphologie, insbesondere Zellen mit geringer Galvanisierungseffizienz oder differenzierten oder empfindlichen Zelltypen, die normalerweise schwer zu züchten sind, z. B. Hepatozyten, endokrine Zellen.
- Enthält eine Schicht säuredenaturiertes Schweinekollagen (Gelatine) auf der Oberfläche der mikroporösen Matrix.
- Entwickelt, um geerntete Zellen mit höchster Lebensfähigkeit zu liefern.
- Transparent zur Durchführung einfacher mikroskopischer Untersuchungen anhaftender Zellen.
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Cytodex 3 | |
500 g |