Learn More
Cytiva Quervernetzte Dextan-Matrix Cytodex 1
452.00 CHF - 3867.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
---|---|
Produkttyp | Cytodex 1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319981
|
Cytiva
17-0448-01 |
25 g |
452.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11389971
|
Cytiva
17-0448-02 |
100 g |
1058.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14801611
|
Cytiva
17-0448-03 |
500 g |
3867.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Cytodex 1 ist ein universeller Mikroträger. Es eignet sich besonders für die meisten aufgebauten Zelllinien und für die Produktion von Viren oder Zellprodukten aus Kulturen von Primärzellen und normalen diploiden Zellstämmen. Die Mikroträgerkultur ist ein Verfahren, das die praktische Kultur von verankerungsabhängigen Zellen mit hohem Ertrag ermöglicht. Cytodex wurde speziell für die Kultur einer breiten Palette von tierischen Zellen in Kulturvolumina, deren Größe von wenigen Millilitern bis zu mehr als 6000 Litern reicht, entwickelt. Die Verwendung von Cytodex in einfachen Suspensions-Kultursystemen liefert Erträge von mehreren Millionen Zellen pro Milliliter. Durch Substitution einer quervernetzten Dextran-Matrix durch positiv geladene DEAE-Gruppen, die in der Matrix verteilt sind, entsteht ein Allzweck-Mikroträger.- Allzweck-Mikroträger für die meisten aufgebauten verankerungsabhängigen Zelllinien.
- Enthält positive Ladungen in der gesamten mikroporösen Matrix.
- Transparent zur Durchführung einfacher mikroskopischer Untersuchungen anhaftender Zellen.
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Cytodex 1 |