Learn More
MULTIROIR Querteiler für Euro-Behälter
Querteiler für Euro-Behälter
Marke: MULTIROIR BA12099
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Querteiler für Euro-Behälter
- 360 x 150 mm
- 3 mm Stärke
- Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
T | |
Grau | |
360 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
150 mm |