Learn More
Cromolyn-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456739
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Mastzellstabilisator, der die Freisetzung von Histamin aus Mastzellen verhindert
Cromolyn sodium salt is used as a mast cell stabilizer that prevents release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells. Cromolyn sodium salt is used as a chemopreventive and an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cromolyn-Natriumsalz wird als Mastzellstabilisator verwendet, der die Freisetzung von Histamin und anderen proinflammatorischen Mediatoren aus Mastzellen verhindert. Cromolyn Natriumsalz wird als chemopräventive und entzündungshemmende Substanz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser zu100 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15826-37-6
Summenformel C23H14Na2O11
Molekulargewicht (g/mol) 512.33
MDL-Nummer MFCD00057744
InChI-Schlüssel VLARUOGDXDTHEH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cromolyn sodium, sodium cromoglycate, disodium cromoglycate, sodium cromoglicate, sodium cromolyn, gastrocrom, nasalcrom, cromoglycate disodium, natrium cromoglicat, lomudal
PubChem CID 27503
ChEBI CHEBI:128458
SMILES [Na+].[Na+].OC(COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O)COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cromolyn sodium salt
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
Merck Index 14,2590
Löslichkeitsinformationen Soluble in water to 100mg/ml
IUPAC-Name Dinatrium-5-{3-[(2-carboxylato-4-oxo-4H-chromen-5-yl)oxy]-2-hydroxypropoxy}-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat
Formelmasse 512.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cromolyn sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cromolyn sodium salt