Learn More
Kinesis™ Bördelkappe, 11 mm, Septa aus weißem Silikon/weißem PTFE
Geeignet für das sichere Verschließen von Autosampler-Fläschchen und für den Zugriff auf Septen.
Marke: Kinesis™ CRC11-04W
272.42 CHF gültig bis 2024-11-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiße Silikonkappe
- Septen aus weißem PTFE
- Sicherer Verschluss
- Geeignet für Autosampler-Fläschchen
Spezifikation
Weiß | |
Silikon, PTFE, Aluminium | |
Verschlussfläschchen für den Zugang zu Septen | |
Fläschchen mit Halsdurchmesser von 11 mm |