Learn More
GeneBLAzer™ CRHR1-CRE-blaCHO-K1 Zellen
GeneBLAzer™ CRHR1-CRE-blaCHO-K1-Zellen enthalten den humanen Corticotropin-Releasing-Faktor Rezeptor 1 (CRHR1).
Marke: GeneBLAzer™ K1736
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: CRHR1
- Zugangsnummer: NM_004382.2
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Cyclic AMP Response Element (CRE) steht.
- Die GeneBLAzer™ CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind funktionell für Z' und EC50-Konzentrationen von CRF. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten.
- Corticotropin-Releasing-Faktor ist ein 41-Aminosäure-Peptid, das eine Rolle bei der Integration autonomer, neuroendokriner und verhaltensbezogener Reaktionen auf Stress spielt. Diese Effekte werden durch zwei Rezeptorfamilien, CRHR1 und CRHR2, vermittelt. Während CRF ursprünglich aus dem Hypothalamus isoliert wurde, wo es sich als primärer Neuroregulator zur Vermittlung der Hypothalamus-Hypophyse-Adrenokortikal-Stressachse erwiesen hat, ist es seitdem weit außerhalb des Hypothalamus im gesamten zentralen Nervensystem verbreitet. Derzeit gibt es fünf verschiedene Ziele für CRF mit einzigartiger Pharmakologie und Lokalisierung. Diese wurden in drei verschiedene Klassen eingeteilt, von denen zwei die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren CRF1 (CRHR1) und CRF2 (CRHR2) sind. Für den CRHR2-Rezeptor von Säugetieren wurden drei funktionelle Spleißvarianten identifiziert, obwohl die pharmakologische Charakterisierung dieser Spleißvarianten keine größeren Unterschiede zwischen ihnen ergab.
Spezifikation
Sollte sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden | |
GPCRs | |
2 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
CRHR1-CRE-bla CHO-K1 Zellen, CRHR1-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Teilende Zellen |