Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-31140
Artikelnummer. 18123255
  • 279.00 CHF / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
0.1 mg
Activation of mouse TLR9
CpG Oligodeoxynucleotides