Learn More
Pal International™ CPE Überschuhe aus Polyethylengewebe
Hergestellt aus hochwertigem geprägtem Polyethylen für Festigkeit und Griffigkeit auf rutschigen Böden. Pal International™ CPE Überschuhe sind am Knöchel elastisch und gewährleisten eine gute Passform und bieten Schutz für Böden und Schuhe in einer Vielzahl von Branchen.
6.29 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Schutz von Böden und Schuhen sowie zur Wahrung der Umgebungshygiene in vielen verschiedenen Branchen |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 14 Zoll |
Länge (metrisch) | 35.56 cm |
Material | Polyethylen |
Größe | Einheitsgröße |
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem geprägtem Polyethylen für Festigkeit und Griffigkeit
- Mit 35.6 cm (14 Zoll) sehr großer und elastischer Knöchel sorgt für eine gute Passform an den meisten Füßen
- Geeignet zum Schutz von Böden und Schuhen und zur Aufrechterhaltung der Umwelthygiene in einer Vielzahl von Branchen
- Erhältlich in 3 Farben (rot, weiß oder blau) für farbcodierte Hygienearbeitskleidung
- Großpackung enthält 2,000 Paare
Spezifikation
Geeignet für den Schutz von Böden und Schuhen sowie zur Wahrung der Umgebungshygiene in vielen verschiedenen Branchen | |
35.56 cm | |
Einheitsgröße | |
CPE |
14 Zoll | |
Polyethylen | |
Glatte Sohle | |
CPE-Überschuhe |