Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung für Schlauchanschluss-Einsätze mit geradem Durchgang
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage
Marke:  Cole-Parmer™ 31303-43
Artikelnummer. 15345987
  • 12.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchanschluss-Einsätze mit geradem Durchgang
Polypropylen
0 °C
3/4 in.
Ethylenoxid, Gamma
27,5 inHg
71 °C
Nicht autoklavierbar
32 °F
3/4 Zoll
3/8 Zoll Schnellkupplung
60 psi
160 °F