Learn More
Cole-Parmer™ Schlauchanschluss-Einsatz für CPC Schnellkupplung
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
6.95 CHF - 7.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchanschlusseinsatz |
---|---|
Beschreibung | Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
Produktcode | Marke | Schlauchanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15476553
|
Cole-Parmer™
06364-42 |
1/8 in. |
7.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15406573
|
Cole-Parmer™
06364-82 |
1/4 in. |
6.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CPC-Schnellkupplungseinsatz für Schlauchanschlusstülle
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Schlauchanschlusseinsatz | |
Nicht autoklavierbar | |
Ethylenoxid, Gamma | |
100 psi | |
160 °F |
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil | |
Polypropylen | |
EPR | |
28 Zoll Hg | |
71 °C |