Learn More
Cole-Parmer™ CPC Schnellkupplungsgehäuse für Schlauchanschluss
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
Marke: Cole-Parmer™ 06361-53
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CPC Schnellkupplungsgehäuse für Schlauchanschluss
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Schnellkupplung x Anschluss, Verbindung ohne Ventil | |
Acetal | |
1/4 Zoll | |
1/4 in. | |
Buna N | |
28 Zoll Hg | |
82 °C |
Autoklavierbar | |
4.95 cm | |
3/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
120 psi | |
180 °F | |
Schlauchtüllenanschluss |