Learn More
Macherey-Nagel™ Schutzdeckel für NucleoFast™ 96 PCR-Platten
Zur Vermeidung von Kontamination und verschüttete Flüssigkeiten bei der Arbeit mit NucleoFast™ 96-well-Ultrafiltrationsplatten für die PCR-Aufreinigung.
Marke: Macherey-Nagel™ 743101.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoFast™ 96 PCR
- Kostengünstiges 96-Well-Ultrafiltrations-Kit für PCR-Aufreinigung
- Gebrauchsfertige DNA für Sequenzierung und Microarray-Spotting
- Die robuste Membran ermöglicht eine einfache DNA-Rückgewinnung
- Keine Well-zu-Well-Kreuzkontamination
- Schnelles Verfahren
- Nur als Komplettkits und Platten erhältlich
- Detergensfreie Membran
- Manuelle oder automatisierter Gebrauch