Learn More
Fisherbrand™ Abdeckung für gammastrahlensicheren Block
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Transparentes Schild
- Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Blockabmessungen: L x B x H: 3,5 x 14 x 5cm (1,38 x 5,51 x 1,97 in.) | |
Gammastrahlensicher | |
Abdeckung für Block | |
Acryl |