Learn More
Cumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438246
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Coumarin is an anticoagulant found in medicinal plants and used in phytomedicine for the treatment of venous diseases. This compound is found to have anti-tumor activities in several human cells lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-64-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00006850
InChI-Schlüssel ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin, 2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, cumarin, 1,2-benzopyrone, rattex, tonka bean camphor, coumarinic anhydride, coumarine, benzo-alpha-pyrone
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Dichte 0.935
Siedepunkt 297°C to 299°C
Flammpunkt 162°C (323°F)
Geruch Pleasant
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 383644
Merck Index 14,2562
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Chromen-2-on
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.