Learn More
Cumarin-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10525061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-81-7
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
MDL-Nummer MFCD00006852
InChI-Schlüssel ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
IUPAC-Name 2-Oxochromen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 18, 429
Merck Index 15, 2551
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (37°C). Other solubilities: soluble in alcohol and alkalies,insoluble in ether,benzene,petroleum ether
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Cumarin-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >