Learn More
Corning™ Costar™ Transtar™-96 Kartusche
Ideal zum Austausch von Zellkulturmedien und zum Screening monoklonaler Antikörper
Marke:  Corning™ 7610
Artikelnummer. 10127030
  • 309.30 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-11-2025
Beschreibung
Tragbares, autoklavierbares Liquid Handling-System für 96-Well Platten. Eine sterile Einwegkartusche mit 96 Spitzen wird in das Transtar-96 System geladen. Das System kann nun Flüssigkeiten in Volumen von 25 bis 200 μl in Portionen von 5 μl ansaugen, überführen und abgeben.
  • Drei Reservoir-Konfigurationen zur Auswahl: offen, 8-Kanal oder 12-Kanal
  • Genauigkeit ist für alle Volumen mit ±5 % angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipetten-Kartusche
Transtar-96 Pipette
1/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transtar™-96 Kartusche > Pipetten-Kartusche