Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Durchlässige Auflage mit Polyestermembran
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eine Reihe von 96-Wells mit Membraneinsätzen, verbunden durch ein starres, roboterfreundliches Tablett, mit dem alle 96 Einsätze als eine einzelne Einheit behandelt werden können.
Marke:  Corning™ 3374
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10424673
  • 195.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
  • Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
  • Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
  • Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
  • Alle Komponenten werden steril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Polyethylenterephthalat
Einzeln verpackt
Durchsichtig
Polyester
0,23 mL
Flacher Boden (F-Well)
1/Packung
Durchsichtig
0,143 cm2
8 x 12
8 μm
HTS Trans-Well™ 96-Well Empfängerplatte
96
Steril
2/Karton
2/Karton
0.42 cm