Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke:  Corning™ 3897
271.61 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766482
  • 297.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
  • Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
  • Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Transparent
96
Unsteril
Konischer Boden (V-Well)
100 Stück/Karton
4 x 25
Ohne Deckel
Nicht behandelt
Polystyrol
75 bis 200 μl
Unbehandelt
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper
25 Stück/Packung