Learn More
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
191.00 CHF - 193.50 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | TC-behandelt |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10687551
|
Corning™
3595 |
Packung mit 50 Stück (einzeln verpackt) |
191.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10298901
|
Corning™
3585 |
Großverpackt, 10 Beutel à 5 Stück. |
193.50 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
0,32 cm2 | |
TC-behandelt | |
Polystyrol | |
0,1 bis 0,2 ml | |
Zellkultur | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Steril | |
0,36 mL | |
50 | |
0.64 cm |