Learn More
Corning™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3917
Beschreibung
- Minimaler Crosstalk zwischen den Wells
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Zellkultur | |
Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen |
Mit Deckel | |
20/Packung, 100/Karton | |
Assay-Platte | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton |