Learn More
R&D Systems™ Cortisol Parameter Assay Kit
Cortisol Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ KGE008B
Artikelnummer. 30002157
  • 697.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Cortisol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Cortisol in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (20 ul), urine (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Biotin
0.111 ng/mL
ELISA
2.5 hr.
Multi-species
Cortisol
0.16 to 10 ng/mL
Cell Culture Supernates (10uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL), Saliva (20uL), Urine (10uL)
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.