Learn More
Emma Safety Footwear Corona Sicherheitsschuhe
Die waschbaren Mikrofaser-Obermaterialien werden oberflächenbehandelt, um Schmutz, Keime und Bakterien aller Art abzuwehren. Besonders atmungsaktiver, bequemer Schuh für den ganzen Tag. Die Energie zurückgebenden Sohlen verhindern Ermüdung und halten den Träger frisch, aufmerksam, trittsicher und stabil, auch bei verschütteten Flüssigkeiten.
Marke: Emma Safety Footwear MM54454038
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Mikrofaserkonstruktion
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
38 |
Schnüre | |
Corona | |
Mikrofaser | |
Stahl |