Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Marke: Corning™ 3732
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auf Passung für bereits vorhandene Abfüllsysteme für andere Produktmarken entwickelt
- 33 mm Polyethylen-Gewindekappe
- Der belüftete Überverschluss verfügt über eine 0,2 μm PTFE-Membran, die in die abziehbare Folienabdeckung versiegelt ist
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Doppelt verpackt
Spezifikation
Orange | |
3,3 cm | |
0,2 μm PTFE-Membran in einer abziehbaren Folienabdichtung, belüfteter Überverschluss | |
Ja | |
Schraube, belüftet |
HDPE | |
Auf Passung für bereits vorhandene Abfüllsysteme für andere Produktmarken entwickelt | |
Kappe | |
Steril |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.