Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Marke: Corning™ 3284
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Orange | |
3,3 cm | |
0,25 Zoll Innenschlauch und 37 mm-Filter | |
Ja | |
Schraube |
HDPE | |
Zum Befüllen, Entleeren und Manipulieren ermöglicht den Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko | |
Kappe, Befüllung | |
Steril |