Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Marke:  Corning™ 3333
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10562193
  • 322.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
3,3 cm
33 mm-Polyethylen-Füllkappe mit Schlauch mit 1/4 in (6,4 mm) Innendurchmesser; mit MPC-Kupplung mit Außengewinde und einer MPC-Endkappe mit Innengewinde
Ja
Schraube
HDPE
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Kappe, Befüllung