Learn More
Corning™ Thermowell™ 96-Well-PCR-Mikroplatten
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus ultradünnem Polycarbonat für eine schnelle, konsistente Wärmeübertragung. Corning™ Thermowell™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten aus Polycarbonat eignen sich ideal für die Polymerase-Kettenreaktion-Methode (PCR) zur DNA-Amplifikation.
Marke:  Corning™ 6509
150.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10777231
  • 162.36 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Oberfläche mit geringer Proteinbindung verhindert Probenverluste
  • Verwenden Sie für einen ölfreien Betrieb Polyethylen- oder Aluminiumabdichtband in Verbindung mit Thermocyclern mit beheiztem Deckel; auch für wiederverwendbare Dichtungsmatten aus Silikon
  • Hält Temperaturen bis 135 ° C stand, ohne sich zu verziehen
  • Verschiedene Well-Formen für beliebte Thermocycler
  • Die Oberfläche der DNA-BIND™-Platte ermöglicht die kovalente Anhaftung von ssDNA am 5 in.- und3 in.-Ende
  • Nicht steril
Certifications
Polypropylen-Platten sind zertifiziert DNase- und RNase-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Applied Biosystems GeneAmp™ PCR System 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene und Gene E mit 96 x 0,2-ml-Block
96
Rund
25 Stück/Karton
25 Stück/Karton
Ohne Deckel
Transparent
Polycarbonat
Unsteril
PCR
1/Packung
Durchsichtig