Learn More
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat Artikelnummer.: 10756323
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10756323 Alle ansehen Corning Produkte
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 10756323
Marke: Corning™ 431432
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Einteilige, autoklavierbare, orangefarbene Dichtungssteckverschlüsse aus Polypropylen mit GL45 Gewinde ohne Einlage
Die platzsparende quadratische Form erfordert weniger Platz (%: 13 bis 20 Stück) auf dem Regal oder im Autoklav. Corning™ Quadratische Polycarbonat-Lagerflaschen sind ideal für das Mischen, die Probenahme und die Lagerung.
  • Dank Polycarbonatharz bruchsicherer als andere Flaschen aus Glas oder Kunststoff
  • Der Verschluss in der Größe 45 mm gewährleistet einen besseren Zugang und einfacheren Flüssigkeitstransfer
  • Siebgedruckte Graduierungen sind einfacher zu erkennen als geprägte Graduierungen
  • Steril, einzeln verpackt
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Verpackung kann gerade aufgerissen werden
  • Einmalige Autoklavierung bei 121 °C und 15 psi möglich
Häufigeres Autoklavieren schwächt das Polycarbonat und wird nicht empfohlen.
Pharmazeutische und Zellkulturlabore, akademische Einrichtungen, Biowissenschaften sowie alle Anwendungsbereiche, bei denen Aufbewahrung, Mischen oder Probenahmen erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 15 oz.
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 24/Packung
Anzahl pro Packung 12 St./Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 50 bis 150 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Quadratisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33224015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog Number431432
Chargennummer26224013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number431432
Chargennummer22724010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number431432
Chargennummer17124007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number431432
Chargennummer09724004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/11/2024 Catalog Number431432
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat >