Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Messbecher aus durchsichtigem Polypropylen, bedruckt mit blauen Graduierungen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4.17 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 10.6 cm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 5,8 in. |
Höhe (metrisch) | 14.8 cm |
Schritten | 100 ml |
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |